Bismut ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Wismut
10111.36
10111.22
10111.36EA
222
EUR
10111.36
10111.22
Bismut ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Bismut
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: Apparent density 3.2-4.0g/cm3
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00134033
Formel:
Bi Dichte: 9,78 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134033 CAS-Nummer: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III |