Graphit 75 - 82% ≥75-82%, mikrokristallines Pulver -300 mesh 18-25% Asche
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10130.14 10130.30 10130.A1
10130.14EA 28.8 EUR
10130.14 10130.30 10130.A1
Graphit 75 - 82% ≥75-82%, mikrokristallines Pulver -300 mesh 18-25% Asche
Graphit
CAS No.: 7782-42-5 Physical Form: Powder Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Schmelzpunkt: 3827 °C
Dichte: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560