Graphit, Teller, Dicke 1.27 cm (0.5 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

10132.RI 10132.RJ
10132.RIEA 106 EUR
10132.RI 10132.RJ
Graphit, Teller, Dicke 1.27 cm (0.5 in)
Graphit

MDL No.: MFCD00144065

Formel: C
Schmelzpunkt: 3827 °C
Dichte: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR