Chlorbenzol 99%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Benzolchlorid, Phenylchlorid, Monochlorbenzol, Phenylchloride
101389-2.5L
101389-2.5LEA 77.53 EUR
101389-2.5L
Chlorbenzol 99%, Reagenzqualität
Chlorbenzol
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: C₆H₅Cl
Molecular Weight: 112,56 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1,107…1.109 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000530
CAS-Nummer: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) min. 98.5 %