Lactose Monohydrat, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose Monohydrat, 4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose 1-Hydrat, 4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose-1-Hydrat, 4-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranose-Monohydrat
101394SEA
34.1
EUR
101394S
Lactose Monohydrat, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lactose Monohydrat
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O Molecular Weight: 360,32 g/mol Schmelzpunkt: 223 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
10039-26-6 EINECS: 200-559-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Specific optical rotation (10 %; water) | 52.0 - 52.8 ° |
Acidity | Max. 0.005 meq/g |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.1 % |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Water | 4.8 - 5.4 % |
As (Arsenic) | Max. 1 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.5 ppm |