Chrom ≥99,97% (Metall-Basis), Würfel, Länge 12.5 mm (0.492 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

10149.KT 10149.KU
10149.KTEA 228 EUR
10149.KT 10149.KU
Chrom ≥99,97% (Metall-Basis), Würfel, Länge 12.5 mm (0.492 in)
Chromium

Purity: 99.97% CAS No.: 7440-47-3 Physical Form: ≈14.7g/pc Hot Isostatically Pressed Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010944

Formel: Cr
Siedepunkt: 2469 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1840 °C
Dichte: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010944
CAS-Nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR