Europium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
10174.FI
10174.FIEA 0 EUR
10174.FI
Europium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Europium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-53-1 Physical Form: ≈3.3g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00010992
Formel: Eu
Molecular Weight: 151,96 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010992
CAS-Nummer: 7440-53-1
EINECS: 231-161-7
UN: 3208
ADR: 4.3,II