Holmium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Scientific
10211.FF
10211.FFEA 310 EUR
10211.FF
Holmium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Holmium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-60-0 Physical Form: ≈5.5g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011049
Formel: Ho
Molecular Weight: 164,93 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011049
CAS-Nummer: 7440-60-0
EINECS: 231-169-0