Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren) 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

102230250 102231000
102230250.EA 47.4 EUR
102230250. 102231000.
Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren) 99%
Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren)
Formel: C₂H₅NO
Schmelzpunkt: 44…46 °C
Dichte: 0,96 g/cm³
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002124
CAS-Nummer: 107-29-9
EINECS: 203-479-6
UN: 2332
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to white Crystals or low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR