di-Natriumhydrogenphosphat, anhydrous 99,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: di-Natriumorthophosphat, sek. Natriumphosphat, Natriumorthophosphat dibasisch
102494CEA 40.9 EUR
102494C 102495D 10249LT
di-Natriumhydrogenphosphat, anhydrous 99,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
di-Natriumhydrogenphosphat
Formel: Na₂HPO₄
Molecular Weight: 141.96 g/mol
Schmelzpunkt: 250
Dichte: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003496
CAS-Nummer: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.0 %
pH (25°C; 5 %) 8.7 - 9.3
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test