Nickel 99,95 Metals basis, shots 3-25 mm (0.1-0.98 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

10251.30 10251.A1 10251.A7
10251.30EA 87.9 EUR
10251.30 10251.A1 10251.A7
Nickel 99,95 Metals basis, shots 3-25 mm (0.1-0.98 in)
Nickel

Purity: 99.95+% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137

Formel: Ni
Molecular Weight: 58.69 g/mol
Siedepunkt: 3007
Schmelzpunkt: 1453
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR