Schwefelsäure ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

102765GEA 53.9 EUR
102765G 102766H
Schwefelsäure ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10.38 °C
Dichte: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
REACH: 01-2119458838-20

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98.0 %
Colour Max. 10 APHA
Cl (Chloride) Max. 0.00002 %
NO3 (Nitrate) Max. 0.00002 %
Al (Aluminium) Max. 0.00001 %
As (Arsenic) Max. 0.000005 %
Ba (Barium) Max. 0.000005 %
Ca (Calcium) Max. 0.00010 %
Cd (Cadmium) Max. 0.000005 %
Co (Cobalt) Max. 0.000002 %
Cr (Chromium) Max. 0.00001 %
Cu (Copper) Max. 0.000002 %
Fe (Iron) Max. 0.00010 %
K (Potassium) Max. 0.00005 %
Mg (Magnesium) Max. 0.00005 %
Mn (Manganese) Max. 0.000002 %
Mo (Molybdenum) Max. 0.000005 %
NH4 (Ammonium) Max. 0.00020 %
Na (Sodium) Max. 0.0005 %
Ni (Nickel) Max. 0.000005 %
Pb (Lead) Max. 0.000005 %
Se (Selenium) Max. 0.0001 %
Sr (Strontium) Max. 0.000002 %
Zn (Zinc) Max. 0.00005 %
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 0.0001 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR