Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Hydrogentetrachloroaurat(III) Trihydrat, Tetrachlorgoldsäure Trihydrat

1028.0001EA 331 EUR
1028.0001
Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat
Formel: HAuCl₄·3H₂O
Molecular Weight: 393,83 g/mol
Schmelzpunkt: 30 °C
Dichte: 3,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149904
CAS-Nummer: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (Au) Min. 48 %
Alkali metals Max. 0.05 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR