Platin, Drahtform für ISA Typ R oder S Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.1016 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Platinium
10290.G2 10290.BW 10290.G6
10290.G2EA 140 EUR
10290.G2 10290.BW 10290.G6
Platin, Drahtform für ISA Typ R oder S Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.1016 mm (0.004 in)
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.17g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Molecular Weight: 195.08 g/mol
Siedepunkt: 3827
Schmelzpunkt: 1769
Dichte: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689