Platin, Drahtform für ISA Typ R oder S Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.0762 mm (0.003 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: Platinium

10291.BW 10291.G2 10291.G6
10291.BWEA 37.5 EUR
10291.BW 10291.G2 10291.G6
Platin, Drahtform für ISA Typ R oder S Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.0762 mm (0.003 in)
Platinum

For ISA Type R or S Standard Grade Thermocouple


CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.05g/50cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179

Formel: Pt
Molecular Weight: 195.08 g/mol
Siedepunkt: 3827
Schmelzpunkt: 1769
Dichte: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR