Calciumhydroxid ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Calciumdihydroxid, Löschkalk
10304KAEA 7030 EUR
10304KA
Calciumhydroxid ≥98,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Calciumhydroxid
Formel: Ca(OH)₂
Molecular Weight: 74,09 g/mol
Schmelzpunkt: 550 °C
Dichte: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010901
CAS-Nummer: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.0 %
Insoluble in hydrochloric acid Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.01 %
Total N (Nitrogen) Max. 0.005 %
As (Arsenic) Max. 0.0001 %
Ba (Barium) Max. 0.005 %
Cu (Copper) 0.001 %
Fe (Iron) Max. 0.005 %
K (Potassium) Max. 0.05 %
Mg (Magnesium) Max. 0.05 %
Na (Sodium) Max. 0.05 %
Pb (Lead) Max. 0.001 %
Sr (Strontium) Max. 0.05 %