Praseodym 99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10305.FF
10305.FFEA 466 EUR
10305.FF
Praseodym 99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Praseodymium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-10-0 Physical Form: ≈1.27g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: Gray Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011174
Formel: Pr
Molecular Weight: 140.91 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011174
CAS-Nummer: 7440-10-0
EINECS: 231-120-3