Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) 99,8-100,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Aminomethylidintrimethanol, Tris(hydroxymethyl)methylamin, THAM, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol, Tromethamin, TRIS Base, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol

103154MEA 68.5 EUR
103154M 103156X 103157P 10315AC
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) 99,8-100,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
Molecular Weight: 121.14 g/mol
Siedepunkt: 357
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Dichte: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (berechnet auf wasserfrei) 99,8 - 100,5 %
Aussehen Weisses kristallin.Pulver
Prüfung auf Identität Entspricht
Schwermetalle (als Pb) Max. 5 ppm
Glührückstand (SO4) Max. 100 ppm
In Wasser unlösliche Anteile Max. 30 ppm
Wasser Max. 0,1 %
Cl (Chlorid) Max. 5 ppm
SO4 (Sulfat) Max. 5 ppm
As (Arsen) Max. 0,2 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,1 ppm
Cu (Kupfer) Max. 0,1 ppm
Fe (Eisen) Max.1 ppm
K (Kalium) Max. 1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0,3 ppm
Na (Natrium) Max. 5 ppm
Pb (Blei) Max. 0,1 ppm
Absorption (280 nm) (0,5 mol/l) Max. 0,05


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR