Bismut(III)nitrat basisch 71-74% (Bi-Basis(ber. Auf getrockneten Substanzen)), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von DAB, USP, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Bismuthydroxidnitratoxid, Bismutsubnitrat, Wismuthydroxidnitratoxid

10334-1KG 10334-250G
10334-1KGEA 222.72 EUR
10334-1KG 10334-250G
Bismut(III)nitrat basisch 71-74% (Bi-Basis(ber. Auf getrockneten Substanzen)), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von DAB, USP, Fluka™
Bismut(III)nitrat basisch
Formel: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
Schmelzpunkt: >500 °C (Zersetzung)
Dichte: 5,29 g/cm³ (22.8 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064844
CAS-Nummer: 1304-85-4
EINECS: 215-136-8
ADR: 5.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay of Bi (calculated to dried substances) 71 - 74 %
Loss on drying (105°C) Max. 3 %
Acidly reacting impurities complying
Ammonium (NH₄) Max. 0.01 %
Silver (Ag) Max. 0.0025 %
Arsenic (As) Max. 0.0002 %
Copper (Cu) Max. 0.005 %
Lead complying
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Alkalis/earth alkalis Max. 0.5 %
Substances not precipitated by NH₄OH (SO₄) Max. 0.5 %
Carbonate (CO₃) complying
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.03 %
Residual solvents complying


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR