Ethylenglycolmonoethylether ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethylglycol, Ethylenglycolmonoethylether
103426REA 112 EUR
103426R
Ethylenglycolmonoethylether ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Ethylenglycolmonoethylether
Formel: C₂H₅OCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 90,12 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 40 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002869
CAS-Nummer: 110-80-5
EINECS: 203-804-1
UN: 1171
ADR: 3,III
REACH: 01-2119560582-38
Merck Index: 13,03786
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=461a4daf8709ebd6b4516d73b4b32eee33cd1bca&vid=625adefb8d1e2126363931c57a51d3e1df419926&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.0030 meq/g
Colouration Max. 20 APHA
Density (20/4) 0.929 - 0.930
Evaporation residue Max. 100 ppm
Peroxides (as H2O2) Max. 0.02 %
Water Max. 0.1 %
Al (Aluminium) Max. 10 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 2 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.05 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 50 ppm