AMBERLITE® IRN-78, Ionenaustauscher (OH-)-Form, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

10343-U
10343-UEA 120 EUR
10343-U
AMBERLITE® IRN-78, Ionenaustauscher (OH-)-Form, Supelco®
AMBERLITE® IRN-78, Ionenaustauscher (OH-)-Form
MDL: MFCD00145822
CAS-Nummer: 11128-95-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR