Tantal ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.0 mm (0.04 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

10350.G1 10350.G5 10350.G9
10350.G1EA 67.3 EUR
10350.G1 10350.G5 10350.G9
Tantal ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Tantalum

Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈13.0g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252

Formel: Ta
Siedepunkt: 5427 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2996 °C
Dichte: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011252
CAS-Nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR