Thulium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
unter Argon abgefüllt
10374.FI
10374.FIEA 1116 EUR
10374.FI
Thulium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Thulium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-30-4 Physical Form: ≈0.58g/25x25mm, Packaged under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011281
Formel: Tm
Molecular Weight: 168,93 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011281
CAS-Nummer: 7440-30-4
EINECS: 231-140-2
UN: 3178
ADR: 4.1,II