Titan ≥99,7% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
10396.G6
10396.H2
10396.G6EA
54.1
EUR
10396.G6
10396.H2
Titan ≥99,7% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Titanium
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈0.22g/m, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formel:
Ti Molecular Weight: 47.88 g/mol Siedepunkt: 3262 Schmelzpunkt: 1660 Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011264 CAS-Nummer: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |