Wolfram ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver APS 1-5 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
10400.09
10400.22
10400.36
10400.A3
10400.09EA
55.4
EUR
10400.09
10400.22
10400.36
10400.A3
Wolfram ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver APS 1-5 µm
Tungsten
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: Powder
Appearance: Grey
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011461
Formel:
W Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011461 CAS-Nummer: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 UN: 3089 ADR: 4.1,III |