Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, geglüht, Ø 3.175 mm (0.125 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

10407.BU 10407.BY 10407.CQ
10407.BUEA 98.8 EUR
10407.BU 10407.BY 10407.CQ
Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, geglüht, Ø 3.175 mm (0.125 in)
Tungsten

Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈1.53g/cm, Temper: soft MDL No.: MFCD00011461

Formel: W
Siedepunkt: 5660 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3410 °C
Dichte: 19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR