Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.75 mm (0.03 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

10410.G1 10410.G5
10410.G1EA 62.7 EUR
10410.G1 10410.G5
Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.75 mm (0.03 in)
Tungsten

Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈8.52g/m MDL No.: MFCD00011461

Formel: W
Siedepunkt: 5660 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3410 °C
Dichte: 19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR