Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10416.FI
10416.GH
10416.HW
10416.FIEA
83.3
EUR
10416.FI
10416.GH
10416.HW
Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Tungsten
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈4.8g/50x50mm
MDL No.: MFCD00011461
Formel:
W Siedepunkt: 5660 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 3410 °C Dichte: 19 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011461 CAS-Nummer: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...