Ytterbium 99,9 REO basis, foil, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10426.FF
10426.FI
10426.FFEA
211
EUR
10426.FF
10426.FI
Ytterbium 99,9 REO basis, foil, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Ytterbium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-64-4
Physical Form: ≈4.4g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011286
Formel:
Yb Molecular Weight: 173.04 g/mol Siedepunkt: 1427 Schmelzpunkt: 824 Dichte: 6.977 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011286 CAS-Nummer: 7440-64-4 EINECS: 231-173-2 Merck Index: 12,10239 |