Zink 99,99 Metals basis, shots, Ø 10mm (0.4in), Dicke 2 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10440.36 10440.A3 10440.22
10440.36EA 91.7 EUR
10440.36 10440.A3 10440.22
Zink 99,99 Metals basis, shots, Ø 10mm (0.4in), Dicke 2 mm (0.08 in)
Zinc
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-66-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011291
Formel: Zn
Molecular Weight: 65.39 g/mol
Siedepunkt: 908
Schmelzpunkt: 420
Dichte: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255