Zirkonium 99,5 Zr + Hf, sponge 0.8-25.4 mm (0.03-1.0 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Zirconium, Zirkon
10441.18 10441.30 10441.A1
10441.18EA 66.2 EUR
10441.18 10441.30 10441.A1
Zirkonium 99,5 Zr + Hf, sponge 0.8-25.4 mm (0.03-1.0 in)
Zirkonium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-67-7 Odour: Odourless UN No.: 2008 MDL No.: MFCD00011303
Formel: Zr
Molecular Weight: 91.22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9
UN: 2008
ADR: 4.2 III