9,10-Anthrachinon 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

104930010 104932500 104930500
104930010.EA 99.4 EUR
104930010. 104932500. 104930500.
9,10-Anthrachinon 98%
9,10-Anthrachinon
Formel: C₁₄H₈O₂
Siedepunkt: 379…381 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 283…288 °C
Dichte: 1,419 to 1.438 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001188
CAS-Nummer: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Merck Index: 13,00692

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow-green to tan to khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 283 to 288 °C
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR