Germanium(IV)chlorid ≥99,9999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
10509.06
10509.14
10509.22
10509.06EA
77.2
EUR
10509.06
10509.14
10509.22
Germanium(IV)chlorid ≥99,9999% (Metall-Basis)
Germanium(IV)chlorid
Purity: 99.9999%
CAS No.: 10038-98-9
Molecular Formula: Cl4Ge
Formula Weight: 214.40
Physical Form: Liquid
Density: 1.874
Appearance: Colourless
Odour: Acidic
Melting Point: -49.5°
Boiling Point: 83.1°
Merck Reference: 14,4410
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011029
Formel:
Cl₄Ge Siedepunkt: 83,1 °C Schmelzpunkt: –49,5 °C Dichte: 1,874 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011029 CAS-Nummer: 10038-98-9 EINECS: 233-116-7 UN: 3264 ADR: 8,II Merck Index: 14,4410 |