Potassium pentachloronitrosylruthenate(II) (25,8% Ru)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10534.03
10534.03EA 212 EUR
10534.03
Potassium pentachloronitrosylruthenate(II) (25,8% Ru)
Potassium pentachloronitrosylruthenate(II)
CAS No.: 14854-54-7 Molecular Formula: K2RuCl5(NO) Formula Weight: 386.55 Physical Form: Crystalline Melting Point: 220° dec. MDL No.: MFCD00049789
Formel: K₂RuCl₅(NO)
Schmelzpunkt: 220 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049789
CAS-Nummer: 14854-54-7
EINECS: 238-919-6