Zirkonium ≥99,8% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Folie (Hf ∼ 2%), geglüht, Dicke 0.25 mm (0.01 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

10591.GI 10591.GR 10591.IB
10591.GIEA 58.4 EUR
10591.GI 10591.GR 10591.IB
Zirkonium ≥99,8% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Folie (Hf ∼ 2%), geglüht, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Zirkonium

Purity: 99.8% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈20.6g/100x125mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303

Formel: Zr
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR