Nickel ≥99% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.127 mm

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

10595.CH 10595.CJ 10595.RX
10595.CHEA 121 EUR
10595.CH 10595.CJ 10595.RX
Nickel ≥99% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.127 mm
Nickel

Purity: 99+% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈67.8g/20x30cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137

Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR