Selen ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

10601.06 10601.18 10601.30
10601.06EA 93 EUR
10601.06 10601.18 10601.30
Selen ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Selenium

Purity: 99.5% CAS No.: 7782-49-2 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00134090

Formel: Se
Molecular Weight: 78.96 g/mol
Siedepunkt: ∼685 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 217
Dichte: 4.28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134090
CAS-Nummer: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08572

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR