Iod ≥99,9985% (Metall-Basis), Kristalle, Puratronic®, resublimiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10619.14 10619.22 10619.36 10619.88
10619.14EA 126 EUR
10619.14 10619.22 10619.36 10619.88
Iod ≥99,9985% (Metall-Basis), Kristalle, Puratronic®, resublimiert
Iod
Formel: I₂
Siedepunkt: 184,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 183…186 °C (Subl.)
Dichte: 4,930
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) Grey
Form Crystalline
Total Metal Impurities ≤0.0015% (15 ppm)