Aluminiumnitrat Hydrat ≥99,999% (Metall-Basis ausgeschlossen Hg), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10626.06 10626.14 10626.22 10626.36
10626.06EA 36.7 EUR
10626.06 10626.14 10626.22 10626.36
Aluminiumnitrat Hydrat ≥99,999% (Metall-Basis ausgeschlossen Hg), Puratronic®
Aluminiumnitrat Hydrat
Purity: 99.999% CAS No.: 25838-59-9 Molecular Formula: Al(NO3)3.xH2O (x~9) Formula Weight: 212.99(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless pH: 2.5-3.5 Melting Point: 73.5° Merck Reference: 14,352 UN No.: 1438 MDL No.: MFCD00003419
Formel: AlN₃O₉·H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003419
CAS-Nummer: 25838-59-9
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,352