Platin ≥99,99% (Metall-Basis), Pulver, Premion® -22 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Platinium
10672.01
10672.03
10672.06
10672.14
10672.01EA
112
EUR
10672.01
10672.03
10672.06
10672.14
Platin ≥99,99% (Metall-Basis), Pulver, Premion® -22 mesh
Platinum
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-06-4
Appearance: Silver-white
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formel:
Pt Molecular Weight: 195.08 g/mol Siedepunkt: 3827 Schmelzpunkt: 1769 Dichte: 21.447 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |