Calciumchlorid Hydrat ≥99,9965% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
10680.04
10680.09
10680.18
10680.30
10680.04EA
48.6
EUR
10680.04
10680.09
10680.18
10680.30
Calciumchlorid Hydrat ≥99,9965% (Metall-Basis), Puratronic®
Calciumchlorid Hydrat
Purity: 99.9965%
CAS No.: 7774-34-7
Molecular Formula: CaCl2.xH2O (x≈4-6)
Formula Weight: 110.99(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.71
Merck Reference: 14,1659
MDL No.: MFCD00149616
Formel:
CaCl₂·H₂O Schmelzpunkt: 29,54 °C Dichte: 1,71 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149613 CAS-Nummer: 22691-02-7 EINECS: 607-129-7 Merck Index: 14,1659 |