Cobalt(II,III)oxid ≥99,9985% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
10695.09
10695.18
10695.09EA
133
EUR
10695.09
10695.18
Cobalt(II,III)oxid ≥99,9985% (Metall-Basis), Puratronic®
Cobalt(II,III)oxid
Formel:
Co₃O₄ Dichte: 6,11 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010939 CAS-Nummer: 1308-06-1 EINECS: 215-157-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2429 |