Cobalt(II,III)oxid ≥99,9985% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10695.09 10695.18
10695.09EA 133 EUR
10695.09 10695.18
Cobalt(II,III)oxid ≥99,9985% (Metall-Basis), Puratronic®
Cobalt(II,III)oxid
Formel: Co₃O₄
Dichte: 6,11
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010939
CAS-Nummer: 1308-06-1
EINECS: 215-157-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2429