Eisen(II)oxalat Dihydrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
10718.22
10718.14
10718.22EA
121
EUR
10718.22
10718.14
Eisen(II)oxalat Dihydrat ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Eisen(II)oxalat Dihydrat
Purity: 99.999%
CAS No.: 6047-25-2
Molecular Formula: FeC2O4.2H2O
Formula Weight: 179.90 (143.87anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.28
Melting Point: 190° dec.
MDL No.: MFCD00150040
Formel:
Fe(C₂O₄)·2H₂O Schmelzpunkt: 190 °C (Zers.) Dichte: 2,28 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150040 CAS-Nummer: 6047-25-2 EINECS: 208-217-4 UN: 3288 ADR: 6.1,III |