Blei(II)carbonat 99,999 Metals basis, Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bleicarbonat
10721.14
10721.14EA
326
EUR
10721.14
Blei(II)carbonat 99,999 Metals basis, Puratronic®
Blei(II)carbonat
Purity: 99.999%
CAS No.: 598-63-0
Molecular Formula: PbCO3
Formula Weight: 267.20
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00064631
Formel:
PbCO₃ Molecular Weight: 267.21 g/mol Schmelzpunkt: 315 Dichte: 6.43 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064631 CAS-Nummer: 598-63-0 EINECS: 209-943-4 UN: 2291 ADR: 6.1 III |