Schwefel ≥99,999% (Metall-Basis), Stücke, Puratronic®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Sulfur

10755.09 10755.18 10755.30
10755.09EA 52.7 EUR
10755.09 10755.18 10755.30
Schwefel ≥99,999% (Metall-Basis), Stücke, Puratronic®
Schwefel

Purity: 99.999% CAS No.: 7704-34-9 Physical Form: Random Sizes Odour: Weak UN No.: 1350 MDL No.: MFCD00085316

Formel: S
Molecular Weight: 32.07 g/mol
Siedepunkt: 445
Schmelzpunkt: 113…119 °C
Dichte: 2.36 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 168
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085316
CAS-Nummer: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,09059

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR