Bismut ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Wismut
10766.06
10766.14
10766.22
10766.06EA
92.3
EUR
10766.06
10766.14
10766.22
Bismut ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Bismut
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00134033
Formel:
Bi Dichte: 9,78 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134033 CAS-Nummer: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III |