Antimon(III)chlorid ≥99,0% (RT), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Antimontrichlorid
10774-500G
10774-500GEA
171.98
EUR
10774-500G
Antimon(III)chlorid ≥99,0% (RT), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Antimon(III)chlorid
Formel:
SbCl₃ Molecular Weight: 228,12 g/mol Siedepunkt: 283 °C (1,013 hPa) Schmelzpunkt: 73,4 °C Dichte: 3,140 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011212 CAS-Nummer: 10025-91-9 EINECS: 233-047-2 UN: 1733 ADR: 8,II Merck Index: 13,00713 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Insoluble in Chloroform | Max. 0.05 % |
Arsenic (As) | Max. 200 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 50 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 5 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 5 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 5 ppm |
Copper (Cu) | Max. 5 ppm |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Potassium (K) | Max. 50 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 5 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 5 ppm |
Sodium (Na) | Max. 50 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 5 ppm |
Lead (Pb) | Max. 20 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 5 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |
Vapor Pressure | 1 mmHg ( 49 °C) |