Hafnium ≥99,5% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Folie (Zr ∼ 3%), geglüht, Dicke 1.0 mm (0.04 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

10794.FI 10794.GH
10794.FIEA 352 EUR
10794.FI 10794.GH
Hafnium ≥99,5% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Folie (Zr ∼ 3%), geglüht, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Hafnium

Purity: 99.5% CAS No.: 7440-58-6 Physical Form: ≈32.8g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032

Formel: Hf
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011032
CAS-Nummer: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR