Kaliumcarbonat ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Pottasche
10838.06 10838.14 10838.22
10838.06EA 33.9 EUR
10838.06 10838.14 10838.22
Kaliumcarbonat ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Kaliumcarbonat
Purity: 99.997% CAS No.: 584-08-7 Molecular Formula: K2CO3 Formula Weight: 138.21 Physical Form: Powder Density: 2.29 Melting Point: 891° Beilstein Reference: 4267587 Merck Reference: 14,7619 MDL No.: MFCD00011382
Formel: K₂CO₃
Schmelzpunkt: 891 °C
Dichte: 2,29
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011382
CAS-Nummer: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 14,7619
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM